CAS RN 42053-26-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dietilo N, N-Diisopropilfosforamimita, TRC
CAS: 42053-26-9 Fórmula molecular: C10 H24 N O2 P Peso molecular (g/mol): 221.28 Nombre IUPAC: N-dietoxifosfanilo-N-propan-2-ilpropano-2-amina SMILES: CCOP(OCC)N(C(C)C)C(C)C