Learn More
Dietilo N, N-Diisopropilfosforamimita, TRC
Código de producto. 30376051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30376051 25 g 25 g
30370953 1 g -
30375890 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44425025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42053-26-9
Fórmula molecular C10 H24 N O2 P
Peso molecular (g/mol) 221.28
Nombre IUPAC N-dietoxifosfanilo-N-propan-2-ilpropano-2-amina
SMILES CCOP(OCC)N(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl N,N-Diisopropylphosphoramidite
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H24NO2P/c1-7-12-14(13-8-2)11(9(3)4)10(5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1545