CAS RN 420138-41-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pyribambenz-Isopropyl, TRC
CAS: 420138-41-6 Fórmula molecular: C23 H25 N3 O5 Peso molecular (g/mol): 423.4617 Sinónimo: Pyribambenz-isopropyl,Benzoic acid, 4-[[[2-[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]phenyl]methyl]amino]-, 1-methylethyl ester,4-[[[2-[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]phenyl]methyl]amino]benzoic acid 1-methylethyl ester,Pyribambenz-isopropyl,ZJ 0702 Nombre IUPAC: propan-2-yl 4-[[2-(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)oxifenil]metilamino]benzoato SMILES: COc1cc(OC)nc(Oc2ccccc2CNc3ccc(cc3)C(=O)OC(C)C)n1