Learn More
Pyribambenz-Isopropyl, TRC
Código de producto. 30421248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421248 250 mg -
30410283 500 mg 500 miligramos
30410915 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP420130250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 420138-41-6
Fórmula molecular C23 H25 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 423.4617
Sinónimo Pyribambenz-isopropyl, Benzoic acid, 4-[[[2-[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]phenyl]methyl]amino]-, 1-methylethyl ester, 4-[[[2-[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]phenyl]methyl]amino]benzoic acid 1-methylethyl ester, Pyribambenz-isopropyl, ZJ 0702
Nombre IUPAC propan-2-yl 4-[[2-(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)oxifenil]metilamino]benzoato
SMILES COc1cc(OC)nc(Oc2ccccc2CNc3ccc(cc3)C(=O)OC(C)C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyribambenz-isopropyl
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25N3O5/c1-15(2)30-22(27)16-9-11-18(12-10-16)24-14-17-7-5-6-8-19(17)31-23-25-20(28-3)13-21(26-23)29-4/h5-13,15,24H,14H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.1794