CAS RN 420138-40-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pyribambenz-Propyl, TRC
CAS: 420138-40-5 Fórmula molecular: C23 H25 N3 O5 Peso molecular (g/mol): 423.46 Sinónimo: Pyribambenz-propyl,Benzoic acid, 4-[[[2-[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]phenyl]methyl]amino]-, propyl ester,4-[[[2-[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]phenyl]methyl]amino]benzoic acid propyl ester,Propyl 4-[2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy)benzylamino]benzoate,Pyribambenz-propyl,ZJ 0273 Nombre IUPAC: benzoato propilo 4-[[2-(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)oxifenil]metilamino]benzoato SMILES: CCCOC(=O)c1ccc(NCc2ccccc2Oc3nc(OC)cc(OC)n3)cc1