Learn More
Pyribambenz-Propyl, TRC
Código de producto. 30424895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424895 50 mg
30412620 250 mg
30422403 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP42013550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 420138-40-5
Fórmula molecular C23 H25 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 423.46
Sinónimo Pyribambenz-propyl, Benzoic acid, 4-[[[2-[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]phenyl]methyl]amino]-, propyl ester, 4-[[[2-[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]phenyl]methyl]amino]benzoic acid propyl ester, Propyl 4-[2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy)benzylamino]benzoate, Pyribambenz-propyl, ZJ 0273
Nombre IUPAC benzoato propilo 4-[[2-(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)oxifenil]metilamino]benzoato
SMILES CCCOC(=O)c1ccc(NCc2ccccc2Oc3nc(OC)cc(OC)n3)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyribambenz-propyl
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25N3O5/c1-4-13-30-22(27)16-9-11-18(12-10-16)24-15-17-7-5-6-8-19(17)31-23-25-20(28-2)14-21(26-23)29-3/h5-12,14,24H,4,13,15H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.1794