CAS RN 41944-86-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(+)-Aldehído abscisíco, TRC
CAS: 41944-86-9 Fórmula molecular: C15H20O3 Sinónimo: (2Z,4E)-5-[(1S)-1-Hidroxi-2,6,6-trimetil-4-oxo-2-ciclohexen-1-il]-3-metil-2,4-pentadienal∣(+)-Aldehído∣abscisilo Aldehído abscisico