Learn More
(+)-Aldehído abscisíco, TRC
Código de producto. 30138146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138146 10 mg 10 miligramos
30008625 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA11000510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41944-86-9
Fórmula molecular C15H20O3
Sinónimo (2Z,4E)-5-[(1S)-1-Hidroxi-2,6,6-trimetil-4-oxo-2-ciclohexen-1-il]-3-metil-2,4-pentadienal∣(+)-Aldehído∣abscisilo Aldehído abscisico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Aldehído abscisico
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1412
Pureza >95% (HPLC)
Peso molecular 248.32
Clave InChI RIKWDZWVHUIUAM-KICRZJJPSA-N
SMILES C\C(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C=O
Nombre IUPAC (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienal
Peso molecular (g/mol) 248.32