accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHNOONH2

CAS RN 41939-61-1

IUPAC Nombre: N1-methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine
Sinónimos: N1-methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine
Peso molecular (g/mol): 167.17
Fórmula molecular: C7H9N3O2
InChi Key: MNIKERWISBANET-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC1=C(N)C=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados