Learn More
N'-Metil-4-nitrofenileno-1,2-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-2-amino-4-nitroaniline |
| CAS | 41939-61-1 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenediamine, N1-methyl-4-nitro-, -Phenylenediamine, N1-methyl-4-nitro- (6CI,7CI), 2-Methylamino-5-nitroaniline, N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine, N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine, N1-Methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine, N'-Methyl-2-amino-4-nitroaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3O2/c1-9-7-3-2-5(10(11)12)4-6(7)8/h2-4,9H,8H2,1H3 |
| SMILES | CNc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-N-metil-4-nitrobenceno-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 167.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0695 |