CAS RN 41867-08-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Nitroso-N-metil-DL-fenilalanina, TRC
CAS: 41867-08-7 Fórmula molecular: C10 H12 N2 O3 Peso molecular (g/mol): 208.21 Nombre IUPAC: 2-[ácido metil(nitroso)amino]-3-fenilpropanoico SMILES: CN(N=O)C(Cc1ccccc1)C(=O)O