Learn More
N-Nitroso-N-metil-DL-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30471953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471953 10 mg 10 miligramos
30465560 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30471953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52995010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41867-08-7
Fórmula molecular C10 H12 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 208.21
Nombre IUPAC 2-[ácido metil(nitroso)amino]-3-fenilpropanoico
SMILES CN(N=O)C(Cc1ccccc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-methyl-DL-phenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O3/c1-12(11-15)9(10(13)14)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3,(H,13,14)
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0848