CAS RN 41830-86-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido bromoacético-d2, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido bromoacético-d2, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido bromoacético-d2, TRC
CAS: 41830-86-8 Fórmula molecular: C2 D2 H Br O2 Peso molecular (g/mol): 140.96 Sinónimo: Acetic-d2 acid, bromo- (9CI),2-Bromoacetic-2,2-d2 acid,Bromoacetic Acid-D2,Bromoacetic-d2 acid Nombre IUPAC: 2-bromo-2,2-dideuterio-ácido acético SMILES: [2H]C([2H])(Br)C(=O)O