Learn More
Ácido bromoacético-d2, TRC
Código de producto. 30240766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30240766 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6790821G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41830-86-8
Fórmula molecular C2 D2 H Br O2
Peso molecular (g/mol) 140.96
Sinónimo Acetic-d2 acid, bromo- (9CI), 2-Bromoacetic-2,2-d2 acid, Bromoacetic Acid-D2, Bromoacetic-d2 acid
Nombre IUPAC 2-bromo-2,2-dideuterio-ácido acético
SMILES [2H]C([2H])(Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetic acid d2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.9442