Learn More
Ácido bromoacético-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromoacetic acid d2 |
| CAS | 41830-86-8 |
| Fórmula molecular | C2 D2 H Br O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Acetic-d2 acid, bromo- (9CI), 2-Bromoacetic-2,2-d2 acid, Bromoacetic Acid-D2, Bromoacetic-d2 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-bromo-2,2-dideuterioacético |
| Peso molecular (g/mol) | 140.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.9442 |