CAS RN 4151-97-7
IUPAC Nombre:
1-chloro-3-methoxypropan-2-ol
Sinónimos:
1-chloro-3-methoxypropan-2-ol
Peso molecular (g/mol):
124.56
Fórmula molecular:
C4H9ClO2
InChi Key:
FOLYKNXDLNPWGC-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COCC(O)CCl
1
–
3
de
3
resultados
1
1-cloro-3-metoxi-2-propanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-cloro-3-metoxi-2-propanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1-cloro-3-metoxi-2-propanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.