Learn More
1-cloro-3-metoxi-2-propanol, TRC
Código de producto. 30350158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30350158 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30350158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC368010250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-methoxy-2-propanol
CAS 4151-97-7
Fórmula molecular C4 H9 Cl O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Methoxy-2-hydroxy-3-chloropropane, 2-Hydroxy-3-methoxypropyl Chloride, 3-Chloro-1-methoxy-2-propanol, 3-Chloro-2-hydroxypropyl Methyl Ether, 3-Methoxy-1-chloro-2-propanol, 3-Methoxy-2-hydroxypropyl Chloride, NSC 166627, NSC 65872
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9ClO2/c1-7-3-4(6)2-5/h4,6H,2-3H2,1H3
SMILES COCC(O)CCl
Nombre IUPAC 1-cloro-3-metoxipropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 124.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0291
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.