Learn More
1-cloro-3-metoxi-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-3-methoxy-2-propanol |
| CAS | 4151-97-7 |
| Fórmula molecular | C4 H9 Cl O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-Methoxy-2-hydroxy-3-chloropropane, 2-Hydroxy-3-methoxypropyl Chloride, 3-Chloro-1-methoxy-2-propanol, 3-Chloro-2-hydroxypropyl Methyl Ether, 3-Methoxy-1-chloro-2-propanol, 3-Methoxy-2-hydroxypropyl Chloride, NSC 166627, NSC 65872 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9ClO2/c1-7-3-4(6)2-5/h4,6H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COCC(O)CCl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-3-metoxipropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0291 |