CAS RN 41431-32-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-N-metil-laudanosina yoduro, TRC
CAS: 41431-32-7 Fórmula molecular: C22H30INO4 Peso molecular (g/mol): 499.38 Sinónimo: (R)-6,7-dimethoxy-2,2-dimethyliodide,(-)-Laudanosine Methiodide,(R)-N-Methyllaudanosinium Iodide,D-(-)-Laudanosine Methiodide Nombre IUPAC: (1R)-1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxi-2,2-dimetilo-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-io; Yoduro SMILES: [I-].COc1ccc(C[C@@H]2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N+]2(C)C)cc1OC