Learn More
(R)-N-metil-laudanosina yoduro, TRC
Código de producto. 30479666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479666 500 mg 500 miligramos
30474165 250 mg 250 miligramos
30476185 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM315665500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41431-32-7
Fórmula molecular C22H30INO4
Peso molecular (g/mol) 499.38
Sinónimo (R)-6,7-dimethoxy-2,2-dimethyliodide, (-)-Laudanosine Methiodide, (R)-N-Methyllaudanosinium Iodide, D-(-)-Laudanosine Methiodide
Nombre IUPAC (1R)-1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxi-2,2-dimetilo-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-io; Yoduro
SMILES [I-].COc1ccc(C[C@@H]2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N+]2(C)C)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-N-Methyl-Laudanosine Iodide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30NO4.HI/c1-23(2)10-9-16-13-21(26-5)22(27-6)14-17(16)18(23)11-15-7-8-19(24-3)20(12-15)25-4;/h7-8,12-14,18H,9-11H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t18-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.122