accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2OH2OCH3(S)H2NOHHOOHOCH3(S)H2NOHHOOHO

CAS RN 41372-08-1

IUPAC Nombre: bis((2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid) trihydrate
Sinónimos: bis(methyldopa) trihydrate
Peso molecular (g/mol): 476.48
Fórmula molecular: C20H32N2O11
InChi Key: YKFCISHFRZHKHY-NGQGLHOPSA-N
SMILES: O.O.O.C[C@](N)(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O.C[C@](N)(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados