Learn More
Methyldopa hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16452099
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16452099 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16452099 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0225B
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Methyldopa hydrate (L-(-)-α-Methyldopa hydrate), a potent antihyoertensive agent, is an alpha-adrenergic agonist (selective for α2-adrenergic receptors). Methyldopa hydrate is a prodrug and is metabolized (α-Methylepinephrine) in the central nervous system.
Methyldopa hydrate (L-(-)-α-Methyldopa hydrate), a potent antihyoertensive agent, is an alpha-adrenergic agonist (selective for α2-adrenergic receptors). Methyldopa hydrate is a prodrug and is metabolized (α-Methylepinephrine) in the central nervous system.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyldopa hydrate
CAS 41372-08-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H16NO5.5
Cantidad 1 g
Sinónimo L-(-)-α-Methyldopa hydrateMK-351 hydrate
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (139.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(O)C=CC(C[C@@](C)(C(O)=O)N)=C1.[1.5H2O]
Peso molecular (g/mol) 238.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation