Learn More
Sesquihidrato de metildopa, LoGiCal
Código de producto. 30463382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463382 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463382 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0643.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyldopa
CAS 41372-08-1
Nombres de analitos o componentes Methyldopa
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C10 H13 N O4 . 3 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyldopa Sesquihydrate, (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid sesquihydrate, l-methyldopa sesquihydrate, 3-hydroxy-α-methyl-L-Tyrosine hydrate (2:3), Carbidopa Imp. A (EP), Carbidopa Impurity A as Sesquihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H13NO4.3H2O/c2*1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6;;;/h2*2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15);3*1H2/t2*10-;;;/m00.../s1
Tipo de solución Neat
SMILES O.O.O.C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O.C[C@](N)(Cc2ccc(O)c(O)c2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoico; trihidrato
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 476.47
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.2006 g/mol