CAS RN 41194-00-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Hidroxi-N-metil-2-pirrolidonona, TRC
CAS: 41194-00-7 Fórmula molecular: C5 H9 N O2 Peso molecular (g/mol): 115.13 Sinónimo: 2-Pyrrolidinone, 5-hydroxy-1-methyl-,5-Hydroxy-1-methyl-2-pyrrolidinone,5-Hydroxy-1-methylpyrrolidin-2-one,5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone,5-Hydroxy-N-methylpyrrolidone Nombre IUPAC: 5-hidroxi-1-metilpirrolidina-2-una SMILES: CN1C(O)CCC1=O