Learn More
5-Hidroxi-N-metil-2-pirrolidonona, TRC
Código de producto. 30134643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134643 1 g 1 g
30006394 100 mg 100 miligramos
30004710 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134643 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9483201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41194-00-7
Fórmula molecular C5 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Sinónimo 2-Pyrrolidinone, 5-hydroxy-1-methyl-, 5-Hydroxy-1-methyl-2-pyrrolidinone, 5-Hydroxy-1-methylpyrrolidin-2-one, 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone, 5-Hydroxy-N-methylpyrrolidone
Nombre IUPAC 5-hidroxi-1-metilpirrolidina-2-una
SMILES CN1C(O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidinone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h4,7H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0633