accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3H3CH3C

CAS RN 4110-44-5

IUPAC Nombre: 3,3-dimethyloctane
Sinónimos: octane, 3,3-dimethyl-
Peso molecular (g/mol): 142.29
Fórmula molecular: C10H22
InChi Key: DBULLUBYDONGLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCC(C)(C)CC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados