accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONOH3C

CAS RN 4107-65-7

IUPAC Nombre: 2,4-dimethoxybenzonitrile
Sinónimos: 2,4-dimethoxybenzonitrile
Peso molecular (g/mol): 163.18
Fórmula molecular: C9H9NO2
InChi Key: RYRZSQQELLQCMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C#N)C(OC)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados