Learn More
2,4-Dimetoxibenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400488 5 g 5 g
11410488 25 g 25 g
11420488 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24621.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4107-65-7 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4107-65-7
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.176
Número MDL MFCD00001786
Clave InChI RYRZSQQELLQCMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxy-benzonitrile, 2,4-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem13105, acmc-1anqc, 2.4-dimethoxybenzonitril, ksc497m9f, 2,4-dimethoxybenzonitrile
PubChem CID 77750
Nombre IUPAC 2,4-dimetoxibenzonitrilo
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C#N)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxybenzonitrile
Punto de fusión 92°C to 95°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1950512
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 99%