accessibility menu, dialog, popup

UserName

2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H

CAS RN 41051-88-1

IUPAC Nombre: di(²H₃)methyl(²H₄)benzene
Sinónimos: di(²H₃)methyl(²H₄)benzene
Peso molecular (g/mol): 116.23
Fórmula molecular: C8H10
InChi Key: URLKBWYHVLBVBO-ZGYYUIRESA-N
SMILES: [2H]C1=C([2H])C(=C([2H])C([2H])=C1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados