Learn More
p-xileno D10, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Xylene-d10 |
| CAS | 41051-88-1 |
| Fórmula molecular | C8 D10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Xylene-d10, para-Xylene-d10, 1,4-Dimethylbenzene-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetradeuterio-3,6-bis(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 116.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.141 g/mol |