CAS RN 409345-31-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(3,4-dihidro-2H-pirano[2,3-b]quinolin-7-il)(trans-4-metoxiciclohexil)metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(3,4-dihidro-2H-pirano[2,3-b]quinolin-7-il)(trans-4-metoxiciclohexil)metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(3,4-dihidro-2H-pirano[2,3-b]quinolin-7-il)(trans-4-metoxiciclohexil)metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.