Learn More
(3,4-dihidro-2H-pirano[2,3-b]quinolin-7-il)(trans-4-metoxiciclohexil)metanona, TRC
Código de producto. 30386176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30386176 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30386176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45022510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material (3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinolin-7-yl)(trans-4-methoxycyclohexyl)methanone
CAS 409345-31-9
Fórmula molecular C20H23NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo trans-JNJ 16259685
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO3/c1-23-17-7-4-13(5-8-17)19(22)14-6-9-18-16(11-14)12-15-3-2-10-24-20(15)21-18/h6,9,11-13,17H,2-5,7-8,10H2,1H3/t13-,17+
SMILES O=C(C1=CC2=CC3=C(OCCC3)N=C2C=C1)[C@H]4CC[C@H](OC)CC4
Nombre IUPAC (3,4-dihidro-2H-pirano[2,3-b]quinolin-7-il)((1r,4r)-4-metoxiciclohexil)metanona
Peso molecular (g/mol) 325.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.17
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.