Learn More
(3,4-dihidro-2H-pirano[2,3-b]quinolin-7-il)(trans-4-metoxiciclohexil)metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinolin-7-yl)(trans-4-methoxycyclohexyl)methanone |
| CAS | 409345-31-9 |
| Fórmula molecular | C20H23NO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | trans-JNJ 16259685 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23NO3/c1-23-17-7-4-13(5-8-17)19(22)14-6-9-18-16(11-14)12-15-3-2-10-24-20(15)21-18/h6,9,11-13,17H,2-5,7-8,10H2,1H3/t13-,17+ |
| SMILES | O=C(C1=CC2=CC3=C(OCCC3)N=C2C=C1)[C@H]4CC[C@H](OC)CC4 |
| Nombre IUPAC | (3,4-dihidro-2H-pirano[2,3-b]quinolin-7-il)((1r,4r)-4-metoxiciclohexil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 325.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.17 |