accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 40851-95-4

IUPAC Nombre: 6-chloropyridine-2,3-diamine
Sinónimos: 6-chloropyridine-2,3-diamine
Peso molecular (g/mol): 143.57
Fórmula molecular: C5H6ClN3
InChi Key: QEIRYIILFUVXAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(N)N=C(Cl)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados