Learn More
2,3-Diamino-6-cloropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478278 5 g 5 g
15468278 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61716.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40851-95-4 | C5H6ClN3 | 143.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40851-95-4
Fórmula molecular C5H6ClN3
Peso molecular (g/mol) 143.57
Número MDL MFCD00209966
Clave InChI QEIRYIILFUVXAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-diamino-6-chloropyridine, 6-chloro-2,3-diaminopyridine, 2,3-pyridinediamine,6-chloro, 2,3-pyridinediamine, 6-chloro, 6-chloro-pyridine-2,3-diamine, 6-chloro-2,3-pyridinediamine, pubchem19958, 6-chloro 2,3-pyridindiamine, 2,3-diamino-6-chloro-pyridine
PubChem CID 10630615
Nombre IUPAC 6-cloropiridina-2,3-diamina
SMILES NC1=C(N)N=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diamino-6-chloropyridine
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza 95%