accessibility menu, dialog, popup

UserName

OSOOHNN

CAS RN 40828-54-4

IUPAC Nombre: 1H-1,3-benzodiazole-2-sulfonate
Sinónimos: 1H-1,3-benzodiazole-2-sulfonate
Peso molecular (g/mol): 197.19
Fórmula molecular: C7H5N2O3S
InChi Key: GWXQTTKUYBEZBP-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]S(=O)(=O)C1=NC2=CC=CC=C2N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados