Learn More
Ácido 1H-benzimidazol-2-sulfónico, Mikromol™
Código de producto. 30051969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051969 100 mg 100 miligramos
30049975 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051969 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0618.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 1H-benzimidazol-2-sulfónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Benzimidazole-2-sulfonic Acid
CAS 40828-54-4
Nombres de analitos o componentes 1H-Benzimidazole-2-sulfonic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H6 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1H-Benzimidazole-2-sulfonic acid, 2-Benzimidazolesulfonic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O3S/c10-13(11,12)7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12)
SMILES OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
Nombre IUPAC ácido 1H-benzimidazol-2-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 198.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0099 g/mol