Learn More
Ácido benzimidazol 2-sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-Benzimidazole-2-sulfonic Acid |
| CAS | 40828-54-4 |
| Fórmula molecular | C7 H6 N2 O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazole-2-sulfonic acid, 2-Benzimidazolesulfonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O3S/c10-13(11,12)7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | ácido 1H-benzimidazol-2-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 198.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0099 |