CAS RN 40809-41-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac Mono(5-carboxi-2-etilpentilo) ftalato, TRC
CAS: 40809-41-4 Fórmula molecular: C16 H20 O6 Peso molecular (g/mol): 308.33 Sinónimo: Phthalic acid, mono-5-carboxy-2-ethylpentyl ester Nombre IUPAC: 2-(5-carboxi-2-etilpentoxi)ácido carbonilbenzoico SMILES: CCC(CCCC(=O)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O