Learn More
rac Mono(5-carboxi-2-etilpentilo) ftalato, TRC
Código de producto. 17980395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17980395 2.5 mg 2.50 miligramo
17954435 1 mg 1 miligramo
17965045 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17980395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5255502.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40809-41-4
Fórmula molecular C16 H20 O6
Peso molecular (g/mol) 308.33
Sinónimo Phthalic acid, mono-5-carboxy-2-ethylpentyl ester
Nombre IUPAC 2-(5-carboxi-2-etilpentoxi)ácido carbonilbenzoico
SMILES CCC(CCCC(=O)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Mono(5-carboxy-2-ethylpentyl) Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20O6/c1-2-11(6-5-9-14(17)18)10-22-16(21)13-8-4-3-7-12(13)15(19)20/h3-4,7-8,11H,2,5-6,9-10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.126
Porcentaje de pureza >95%