CAS RN 407577-53-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7b-Fulvestrant, TRC
CAS: 407577-53-1 Fórmula molecular: C32 H47 F5 O3 S Peso molecular (g/mol): 606.77 Sinónimo: 7β-[9-[(RS)-(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol,7β-[9-[(RS)-(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol,(7β,17β)-7-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (9CI),7β-Fulvestrant,Fulvestrant Imp. A (EP) Nombre IUPAC: (7S,8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-7-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentilsulfinil)nonilo]-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,17-diol SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O