Learn More
7b-Fulvestrant, TRC
Código de producto. 18031740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18031740 10 mg 10 miligramos
17959959 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18031740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86249510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 407577-53-1
Fórmula molecular C32 H47 F5 O3 S
Peso molecular (g/mol) 606.77
Sinónimo 7β-[9-[(RS)-(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, (7β,17β)-7-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (9CI), 7β-Fulvestrant, Fulvestrant Imp. A (EP)
Nombre IUPAC (7S,8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-7-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentilsulfinil)nonilo]-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,17-diol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7Beta-Fulvestrant
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26+,27-,28-,29+,30-,41?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.3166