CAS RN 4071-18-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,6-Dihidro-2,2,4-trimetil-6-quinolona, TRC
CAS: 4071-18-5 Fórmula molecular: C12 H13 N O Peso molecular (g/mol): 187.24 Sinónimo: Ethoxyquin Quinone Imine,6(2H)-Quinolone, 2,2,4-trimethyl- (7CI,8CI),2,2,4-Trimethyl-6(2H)-quinolinone,2,2,4-Trimethyl-2,6-dihydro-6-quinolinone,2,6-Dihydro-2,2,4-trimethyl-6-quinolone,6(2H)-Quinolinone, 2,2,4-trimethyl- Nombre IUPAC: 2,2,4-trimetilquinolina-6-ona SMILES: CC1=CC(C)(C)N=C2C=CC(=O)C=C12