Learn More
2,6-Dihidro-2,2,4-trimetil-6-quinolona, TRC
Código de producto. 17972715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972715 5 mg 5 miligramos
17924865 1 mg 1 miligramo
17931615 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17972715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4499005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4071-18-5
Fórmula molecular C12 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 187.24
Sinónimo Ethoxyquin Quinone Imine, 6(2H)-Quinolone, 2,2,4-trimethyl- (7CI,8CI), 2,2,4-Trimethyl-6(2H)-quinolinone, 2,2,4-Trimethyl-2,6-dihydro-6-quinolinone, 2,6-Dihydro-2,2,4-trimethyl-6-quinolone, 6(2H)-Quinolinone, 2,2,4-trimethyl-
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetilquinolina-6-ona
SMILES CC1=CC(C)(C)N=C2C=CC(=O)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dihydro-2,2,4-trimethyl-6-quinolone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO/c1-8-7-12(2,3)13-11-5-4-9(14)6-10(8)11/h4-7H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0997