CAS RN 40630-68-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,1,2,2,3,3,4,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-metoxietil)-1-butanesulfonamida, TRC
CAS: 40630-68-0 Fórmula molecular: C7H8F9NO3S Peso molecular (g/mol): 357.19 Sinónimo: N-(beta-Methoxyethyl)perfluorobutanesulfonamide Nombre IUPAC: 1,1,2,2,3,3,4,4,4,4-nonafluoro-N-(2-metoxietil)butano-1-sulfonamida SMILES: COCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F