Learn More
1,1,2,2,3,3,4,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-metoxietil)-1-butanesulfonamida, TRC
Código de producto. 30481776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30481776 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30481776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN649495100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40630-68-0
Fórmula molecular C7H8F9NO3S
Peso molecular (g/mol) 357.19
Sinónimo N-(beta-Methoxyethyl)perfluorobutanesulfonamide
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4,4-nonafluoro-N-(2-metoxietil)butano-1-sulfonamida
SMILES COCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-methoxyethyl)-1-butanesulfonamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8F9NO3S/c1-20-3-2-17-21(18,19)7(15,16)5(10,11)4(8,9)6(12,13)14/h17H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.0081