accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNNHOHNOH(E/Z)

CAS RN 404950-80-7

IUPAC Nombre: N-hydroxy-3-[4-({[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]amino}methyl)phenyl]prop-2-enamide
Sinónimos: panobinostat
Peso molecular (g/mol): 349.43
Fórmula molecular: C21H23N3O2
InChi Key: FPOHNWQLNRZRFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(CCNCC2=CC=C(C=CC(=O)NO)C=C2)C2=CC=CC=C2N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (5)
Grado 
  • (5)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (5)