Learn More
Panobinostat, MedChemExpress
Código de producto. 16493718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493718 10 mg 10 miligramos
16450956 200 mg 200 miligramos
16450107 50 mg 50 miligramos
16424796 100 mg 100 miligramos
16471546 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10224
MedChemExpress Panobinostat (LBH589; NVP-LBH589) is a potent and orally active non-selective HDAC inhibitor, and has antineoplastic activities. Panobinostat induces HIV-1 virus production even at low concentration range 8-31 nM, stimulates HIV-1 expression in latently infected cells. Panobinostat induces cell apoptosis and autophagy. Panobinostat can be used for the study of refractory or relapsed multiple myeloma.
Panobinostat (LBH589
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Panobinostat
Forma física Powder
CAS 404950-80-7
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo LBH589 NVP-LBH589
Información de solubilidad DMSO : ≥ 57 mg/mL (163.12 mM)
SMILES O=C(/C=C/C1=CC=C(CNCCC2=C(NC3=C2C=CC=C3)C)C=C1)NO
Peso molecular (g/mol) 349.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.43
Porcentaje de pureza 95.33%