CAS RN 404839-11-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-(2-Hidroxietil)-1H-Pirrol-3-Ácido carboxílico, TRC
CAS: 404839-11-8 Fórmula molecular: C7 H9 N O3 Peso molecular (g/mol): 155.15 Sinónimo: 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-,4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid,4-(2-Hydroxyethyl)pyrrole-3-carboxylic Acid,Potassium Clavulanate Imp. D (EP) Nombre IUPAC: 4-(2-hidroxietil)-1H-pirol-3-ácido carboxílico SMILES: OCCc1c[nH]cc1C(=O)O
2
Ácido 4-(2-hidroxietil)-1H-pirrol-3-carboxílico, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.