Learn More
Ácido 4-(2-hidroxietil)-1H-pirrol-3-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 4-(2-hidroxietil)-1H-pirrol-3-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 404839-11-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H9 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-, 4-(2-Hydroxyethyl)pyrrole-3-carboxylic Acid, Potassium Clavulanate Imp. D (EP), Potassium Clavulanate Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO3/c9-2-1-5-3-8-4-6(5)7(10)11/h3-4,8-9H,1-2H2,(H,10,11) |
| SMILES | OCCc1c[nH]cc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2-hidroxietil)-1H-pirrol-3-carboxílico |
| Mostrar más |